Muito mais que uma superfície limpa...
A Contec Inc é um fabricante com certificação ISO 9001:2015 de produtos de controlo de contaminações para limpeza e desinfeção crítica em ambientes controlados de todo o mundo. A vasta gama de produtos para salas limpas da Contec, toalhetes pré-saturados e secos, esfregonas, desinfetantes e zaragatoas estéreis e não estéreis, é ideal para as muitas tarefas de limpeza e desinfeção em ambientes críticos.
Os produtos para salas limpas Contec são usados numa grande variedade de indústrias, incluindo a farmacêutica, de dispositivos médicos, biofarmacêutica, microeletrónica, ótica, semicondutores e eletrónica.
Álcoois, desinfetantes e detergentes
Uma vasta gama de desinfetantes e soluções para ambientes críticos e estéreis. Desde soluções de peróxido de hidrogénio e IPA até desinfetantes esporicidas validados de atuação rápida. A Contec também disponibiliza uma solução detergente estéril neutra.
Toalhetes e zaragatoas para salas limpas
Toalhetes estéreis e não estéreis, secos e pré-saturados, têxteis, não tecidos e toalhetes de microfibra, bem como uma gama de zaragatoas de diferentes comprimentos, dimensões da cabeça e materiais.
Sistemas de esfregona para salas limpas
Uma vasta gama de esfregonas para paredes e tetos, baldes, trolleys etc. para ambientes críticos e salas limpas, seja para desinfeção ou limpeza de pavimentos, paredes, tetos ou o interior de câmaras e isoladores de bio-segurança.
Produtos em destaque
Toalhetes de poliéster 100% reciclado Contec ReFIBE™
O primeiro toalhete sustentável para salas limpas fabricado a partir de garrafas de plástico usadas recicladas. Os ReFIBE™ são toalhetes têxteis 100% de poliéster com rebordos selados. Cada caixa impede que até 840 garrafas sejam depositadas em lixeiras.
Toalhetes pré-saturados IPA 70% com autorização BPR
Oferecem muitas vantagens sobre o álcool em frascos e toalhetes secos. Reduzem o uso de solventes e aumentam a conveniência da limpeza manual. Estes toalhetes com 70% de IPA estão todos autorizados pelo regulamento da UE sobre biocidas
Desinfetante esporicida Contec ProChlor
Esporicida revolucionário que elimina 100% de esporos em menos de 1 minuto . Contec ProChlor é uma mistura de ácido hipocloroso e água purificada, pronto a usar, é eficaz contra bactérias, fungos, bolores e vírus.
Contec EasyReach™ Ferramentas para limpeza de miniambientes
Para a limpeza de isolators, cabinas fluxo laminar, caixas de luvas e outros miniambientes. EasyReach™ da Contec é leve, fabricada em aço inoxidável, fácil de usar e melhora o acesso a áreas de difícil acess.