Sistemas de esfregona para salas limpas
A Contec desenvolveu a linha mais completa de produtos para esfregonas, incluindo esfregonas de parede e teto, baldes e ferramentas para ambientes críticos e salas limpas. Seja para a desinfeção ou limpeza de pavimentos, paredes, tetos ou o interior de câmaras de biosegurança e isoladores, a Contec possui um sistema que cumpre as exigências das indústrias de alta tecnologia de hoje. Muitas das nossas esfregonas para salas limpas estão disponíveis com validação estéril para uso em ambientes asséticos.
Produtos destacados
Sistema de esfregona VertiKlean® MAX™
Esta cabeça de esfregona durável e leve apresenta uma camada única de espuma PU hidrofílica, laminada para tecido de microfibra de poliéster.
Gama de esfregonas planas Contec QuickTask™
A gama QuickTask™ da Contec consiste numa variedade de cabeças de esfregonas planas, que são instaladas facilmente numa estrutura e conjunto de pega articulados.
Sistema de saturação de cabeças de esfregonas Contec
Concebido para simplificar o processo de limpeza de salas com esfregona, o sistema permite que as cabeças das esfregonas sejam pré-saturadas antes de serem colocadas no ambiente controlado. Pequeno e compacto o trolley é ideal para salas pequenas
Sistema de baldes múltiplos Contec
O sistema de baldes compacto autoclavável da Contec é uma solução tudo-em-um para simplificar e tornar mais eficiente a limpeza e a desinfeção. O carrinho em aço inoxidável está disponível com dois ou três baldes de polipropileno autoclaváveis.
Vídeos
Whitepapers, artigos
Literatura