Toalhetes e zaragatoas para salas limpas
A Contec disponibiliza uma vasta gama de toalhetes para salas limpas, concebidos para cumprir os requisitos de alguns dos ambientes mais críticos do mundo. Vários substratos de toalhetes, com diferentes tecnologias de rebordo, configurações e opções de processamento diferentes, tanto para toalhetes estéreis, não estéreis, secos e pré-saturados, não-tecidos e de microfibra. Uma gama de zaragatoas de diferentes comprimentos, tamanhos de cabeça e materiais.
Produtos destacados
Toalhetes PROSAT® MBPP com 70% IPA (PS-911)
Estes toalhetes oferecem limpeza excepcional e são saturados com uma solução de 70% IPA ou etanol desnaturado e 30% de água desionizada. Os toalhetes proporcionam uma aplicação uniforme e consistente da solução na superfície. Também disponíveis estéreis.
Anticon® MicroQuilt - toalhete de poliéster e microfibra híbrido
Anticon® MicroQuilt combina a limpeza do toalhete em poliéster 100% tecido com a capacidade de absorção e recolha de partículas de um toalhete de microfibra. É o toalhete mais absorvente e mais limpo fornecido pela Contec.
Toalhetes de poliéster tecido com baixo teor de endotoxinas PROSAT®
Os toalhetes PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE são fabricados em poliéster 100% tecido e pré-saturados com uma mistura de 70% IPA e WFI. Cada lote é testado e o baixo teor de endotoxinas certificado para menos de <1EU/toalhete.
Gama de zaragatoas para salas limpas CONSTIX®
As zaragatoas CONSTIX® são a solução para a maioria dos desafios de aplicação de zaragatoas, com mais de trinta zaragatoas disponíveis em espuma, poliéster e algodão.