Álcoois, desinfetantes e detergentes
A Contec oferece uma vasta gama de produtos químicos especialmente formulados para a limpeza e desinfeção de ambientes críticos e estéreis. De soluções de peróxido de hidrogénio e IPA a desinfetantes esporicidas validados de amplo espectro e de atuação rápida, a Contec tem as soluções de limpeza de que precisa. A Contec também disponibiliza uma solução detergente estéril neutra, ideal para ambientes de salas limpas.
Produtos em destaque
Desinfetante esporicida Contec ProChlor
Contec ProChlor é um esporicida revolucionário que atinge 100% de eliminação dos esporos em menos de 1 minuto. Uma mistura de ácido hipocloroso em água purificada, o Contec ProChlor é fornecido pronto a usar e é eficaz contra bactérias, fungos.
Desinfectante Contec HydroPure sem resíduos
Contec HydroPure é uma mistura de 6% H2O2 e água purificada. Eficaz contra bactérias, fungos e esporos, deixa muito poucos ou nenhuns resíduos. Disponível estéril com um nível garantido de endotoxinas, ideal para áreas de contacto com produtos
Gama de álcool estéril 70% da Contec
O Contec 70% IPA ou etanol desnaturado está disponível filtrado e estéril em sprays de 500 ml ou 1 l, ou em recipientes de 5 l com tampa. Processado para salas limpas, filtrado até 0,2 mícron e com invólucro duplo ou triplo.
Detergente Contec NeutraKlean
A desinfeção é mais eficaz numa superfície pré-limpa. Contec NeutraKlean é um detergente suave sem formação de espuma concebido para salas limpas. É ideal para limpeza de baixo nível após a manutenção e para remoção de resíduos de desinfetantes.
Whitepapers, artigos
Literatura