Luvas de nitrilo para salas limpas, VWR Collection
NOVIDADE!
Troque as luvas de latex para salas limpas com a nova alternativa em nitrilo da VWR Collection.
- Elevada resistência à tração e forte resistência à penetração de uma ampla variedade de solventes, ácidos e bases
- Fornecidas em embalagens seladas duplas para salas limpas em polietileno (100 unidades/forro; 10 forros num saco/numa caixa de cartão). Luvas esterilizadas embaladas individualmente (50 pares num forro, 4 forros num saco/numa caixa de cartão)
- Extraíveis medidos de acordo com a IEST-RP-CC005.3
- Versão esterilizada: nível de endotoxinas <20 EU/luva
- Em conformidade com a diretiva de EPI (89/686/CEE) e a EN 374
- Isentas de látex natural