Produtos consumíveis para o controlo de endotoxinas
Soluções da VWR para reduzir a biocarga e controlar os níveis de endotoxinas no seu processo de fabrico
- Desinfetantes e álcoois estéreis (a disponibilidade pode variar por país, por isso contacte o serviço de atendimento ao cliente local da VWR para obter mais informações)
- Toalhetes não tecidos secos LE estéreis Amplitude™ Kappa™ económicos, em embalagens duplas de 25 unidades, com um limite de endotoxinas de 20 UE por toalhete
- Toalhetes secos de poliéster LE estéreis Polynit Heatseal, com rebordos selados, dobrados e em embalagens triplas em pacotes de 10 unidades, com um limite de endotoxinas de 1 UE por toalhete
- Toalhetes de polipropileno LE PS-911 estéreis PROSAT®, pré-saturados com IPA de grau farmacêutico a 70% e água desionizada a 30%, em embalagens duplas compostas por bolsas resseláveis de 30 unidades, com um limite de endotoxinas de 20 UE por toalhete
- Toalhetes de poliéster LE Polynit Heatseal estéreis PROSAT® com rebordos selados, IPA de grau farmacêutico a 70% e água para injeção (USP) a 30%, em embalagens triplas compostas por bolsas resseláveis de 10 unidades, com um limite de endotoxinas de 1 UE por toalhete
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Material | Seco/pré-saturado | Embalados | Emb. | Ref.ª | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toalhetes LE estéreis Amplitude™ Kappa™; 23x23 cm, <20 UE/toalhete | Não tecidos de mistura de poliéster/liocel | Secar | Embalagem dupla, 40x25 toalhetes | 1000 | 115-1863E | |||
Toalhetes LE estéreis Amplitude™ Kappa™; 30x30 cm, <20 UE/toalhete | Não tecidos de mistura de poliéster/liocel | Secar | Embalagem dupla, 40x25 toalhetes | 1000 | 115-1864E | |||
Toalhetes LE estéreis Polynit Heatseal; 23x23 cm, <1 UE/toalhete | Poliéster tricotado com rebordos selados | Secar | Embalagem tripla, 50x10 toalhetes | 500 | 115-2438E | |||
Toalhetes LE PS-911 estéreis PROSAT®; 23x28 cm, <20 UE/toalhete | Não tecidos de polipropileno | IPA de grau farmacêutico a 70% e água desionizada a 30% | Embalagem dupla, 36x30 toalhetes | 1080 | 115-2439E | |||
Toalhetes LE Polynit Heatseal estéreis PROSAT®; 23x23 cm, <1 UE/toalhete | Poliéster tricotado com rebordos selados | IPA de grau farmacêutico a 70% e água para injeção a 30% | Embalagem tripla, 55x10 toalhetes | 550 | 115-1424E | |||
Toalhetes LE Polynit Heatseal estéreis PROSAT®; 30x30 cm, <1 UE/toalhete | Poliéster tricotado com rebordos selados | IPA de grau farmacêutico a 70% e água para injeção a 30% | Embalagem tripla, 30x10 toalhetes | 300 | 115-2440E |