Unidade de eliminação e dispensação para salas limpas
Esta unidade de eliminação e dispensação autónoma é uma ótima combinação na zona de troca de vestuário de qualquer sala limpa.
- Design moderno, estético e atrativo
- Adequada para todas as indústrias limpas
- Modular, fácil de instalar
- Material de construção: aço inoxidável 304L com acabamento polido por eletrólise
- Não é necessário fixar a uma parede
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | LxPxA (mm) | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Dispensador com 4 compartimentos | 800 x 205 x 600 | 134-0504E | |||
Armário para eliminação | 800 x 430 x 900 | 134-0486E | |||
Estrutura que liga o dispensador ao armário | - | 134-0487E |