Sistema inovador premiado ViVi-CR capacete para salas limpas
Sistema inovador premiado ViVi-CR, capacete e capuz ventilado, estéril para operadores em salas limpas asséticas
Os operadores em salas limpas asséticas (classe A/B) são obrigados a usar capuzes, máscaras e óculos para salas limpas, mas frequentemente enfrentam problemas de conforto, tais como o calor ou embaciamento dos óculos. Na tentativa de encontrar uma solução mais prática, o Diretor de Portfólio de Salas Limpas da VWR identificou a THI como um parceiro potencial para o desenvolvimento de novos produtos.
A THI é um fabricante austríaco experiente que produz capacetes cirúrgicos com muitas das características necessárias. A VWR e a THI trabalharam em conjunto desde então e desenvolveram um novo sistema de capacete ventilado baseado no capacete cirúrgico original, mas concebido especificamente para quem trabalha em salas limpas grau A/B segundo as BPF da UE.
A THI cumpriu com sucesso os requisitos da indústria em relação ao conforto, à respirabilidade, ao desempenho de filtração, à libertação de partículas, ao ruído e à visão panorâmica. O capacete ViVi-CR resultante é agora uma solução nova e única no mercado.
- O ViVi-CR cria uma barreira física entre o utilizador e o seu ambiente para reduzir a transferência de partículas, proporcionando ao mesmo tempo um clima confortável no interior do capuz para o operador graças à troca ativa de ar.
- O sistema ViVi-CR cobre toda a cabeça e o rosto, enquanto que as máscaras faciais potencialmente deixam espaço para a fuga descontrolada de ar e os óculos podem não cobrir toda a pele facial. As elevadas taxas de fluxo de ar do ViVi-CR eliminam qualquer problema de embaciamento, enquanto que o baixo ruído de funcionamento permite a comunicação com os colegas de trabalho.
- Com o ajuste da velocidade do ventilador com controlo por gestos, os utilizadores podem manter as suas mãos no trabalho e apenas acenar com a cabeça para mudar a velocidade dos ventiladores internos. Em alternativa, no modo automático, a tecnologia de deteção de movimento reconhece os níveis de atividade física e ajusta automaticamente a velocidade do ventilador.
- Desde o seu lançamento em 2019, o ViVi-CR ganhou o 'Prémio de Inovação’ no Congresso ContaminExpo de 2019, em Paris, e o prémio 'Altamente Recomendado' na Exposição de Tecnologia de Salas Limpas no Reino Unido.
ViVi-CR - O novo sistema de capacete e capuz estéril e ventilado para salas de limpas asséticas de grau A/B, disponível exclusivamente através da VWR.
Veja o futuro da produção assética grau A/B
Experimente a excelente combinação do sistema de proteção da cabeça ViVi-CR e do vestuário DuPont Tyvek® IsoClean® para uma proteção pessoal e de produto ideal.
Vídeo instrutivo da colocação de vestuário
Procedimentos de colocação e remoção do vestuário Tyvek® IsoClean® em conformidade com as GMP e do sistema de proteção da cabeça ViVi_CR.