Limpeza para isoladores: material para mopas, cabo e cabeça de substituição
NOVIDADE!
Especialmente concebidas para funcionar com isoladores e outras áreas pequenas e de difícil acesso
- Os cabos são leves e muito fáceis de utilizar, podendo ser utilizados apenas com uma mão
- A cabeça articulada de perfil baixo permite aceder às áreas de difícil acesso
- Concebida para mudanças de cobertura rápidas durante a utilização, a cabeça almofadada permite uma utilização consistente em diferentes superfícies, sem perder a capacidade de limpeza
- Os rebordos arredondados limpam os cantos dos isoladores e previnem riscos ou danos nas superfícies
- Está disponível com diferentes tipos de cabos e coberturas para mopas, esterilizadas e não esterilizadas
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço de promoção | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
AlphaMop™ Conjunto de limpeza para isoladores | 1 mopa/caixa; 2 cabos (18 e 24 pol.); 1 almofada de espuma de poliéster e 6 coberturas para mopas de poliéster |
129-0273E | |||
Mini AlphaMop™ Coberturas e almofadas de substituição em poliéster, esterilizadas | 125 coberturas e 25 almofadas/caixa |
141-1046E | |||
Almofadas em poliéster e coberturas em microdenier, esterilizadas | 5 coberturas e 1 almofada/saco; 25 sacos/caixa |
141-1047E | |||
Almofadas em espuma de poliéster de substituição Mini Alpha Mop | 10/emb. (10) 1 * 100 itens | 129-0275E | |||
Coberturas de substituição para mopas AlphaWipe® (ISO classes 4-8) | 150 coberturas para mopas/caixa; 25 coberturas/saco interior; 6 sacos interiores/caixa | 129-0276E | |||
Conjunto de substituição de polyester Mini-AlphaMop™ (ISO classes 4-8) | 150 coberturas para mopas/caixa ; 25 coberturas/saco interior; 6 sacos interiores/caixa; 6 almofadas de espuma/caixa | 141-1058E |