Luvas de caixas de isoladores AlphaTec® da Ansell feitas com material de EPDM revolucionário
Aumente a proteção e reduza a quantidade de luvas substituídas com as luvas de caixas de isoladores AlphaTec® EPDM e EPDM+, especialmente concebidas para aplicações na área das ciências da vida
As luvas de caixas de isoladores AlphaTec® EPDM e EPDM+ da Ansell proporcionam uma proteção e uma robustez elevadas, sem comprometer o conforto, a destreza e a sensibilidade tátil. O EPDM+ branco único com sistema de deteção de brechas de dupla camada destina-se a aplicações na área das ciências da vida, na qual é fundamental a identificação visual de brechas e de contaminantes.
- Excelente qualidade e consistência, disponíveis em duas cores: EPDM preto e EPDM+ branco
- Conformidade assegurada com os regulamentos relativos ao contacto com produtos alimentares da FDA (FDA CFR21)
- Adequadas para utilização com vários fármacos de quimioterapia
- Concebidas para várias esterilizações, o que reduz a quantidade de luvas substituídas
- Confortáveis e ágeis, com boa sensibilidade tátil
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Tamanho | Cor | Comprimento | Espessura | Ø | Ref.ª | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso médio | ||||||||
9,5 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Peso pesado | ||||||||
9,5 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Preto | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, com forro | ||||||||
9,5 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Branco | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |