NeutraKlean - novo detergente estéril pronto a usar da Contec
Limpeza sem preocupações das suas salas limpas com o novo detergente estéril
- Não agressivo em superfícies: pH neutro, fórmula de resíduos reduzidos
- Não agressivo para as pessoas e o meio-ambiente: sem classificação de risco CLP
- Fácil de usar: sacos de abertura fácil, sem necessidade de mais diluição, disponível em garrafas de spray de 1 L ou recipientes de 5 L
- Formulado com água purificada (Farmacopeia Europeia)
- Irradiação gama validada, mínimo 25 kGy
- Validade de 2 anos em armazenamento, quando não aberto, com uma validade após abertura de 6 meses para a garrafa de 1 L
Efetue login para visualizar o preço e disponibilidade dos artigos.
Descrição | Emb. | Ref.ª | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|---|---|
Garrafa com pistola pulverizadora NeutraKlean (estéril) | 6x 1 l | 141-1305E | |||
Recipiente NeutraKlean (estéril) | 2 x 5 l | 141-1306E |