Proteções para botas Quantus
Características:
  • Fecho de correr frontal
  • Tira elástica na traseira com botões de mola ajustáveis
  • Botões de mola ajustáveis à altura do peito do pé
  • Sola de plástico em cinzento claro (Maestro), modelo de sola alta (sólida, impermeável e autoclavável)
  • Camada de tira de poliéster entre a sola e a textura
  • Tamanhos: S - XL
Características opcionais:
  • Atilhos em PES à altura do joelho e do tornozelo
  • Clip adicional à altura do peito do pé
Proteções para botas Quantus® Plus Q-D
Características:
  • Fecho de correr de plástico, oculto e desviado para o lado (para fora)
  • Fecho da polaina na parte superior, ajustado com fita em PES e clip de fivela
  • Duas abas como guia para a fita de PES saliente na borda da polaina
  • Fecho com clip no peito do pé
  • Reforço duplo na polaina, feito de tecido exterior
  • Reforço entre a sola e a textura, feito de tecido CONTROL (branco)
  • Sola baixa em plástico de nitrilo cinzento claro CRS-BA (ergonomicamente moldada, perfil rugoso, estável, impermeável, autoclavável)
  • Tamanhos: S - XL
Contacte-nos