Peças de vestuário Quantus
Solicite informações sobre quais os modelos disponíveis nos respetivos tecidos e tamanhos.
Tecidos (fatos-macaco, capuzes, máscaras faciais, proteções para botas/sapatos, batas de laboratório)
Descrição geral do modelo
Com base na nossa longa experiência, desenvolvemos outros tecidos com diferentes características (para aplicações de salas limpas específicas, com proteção contra salpicos, proteção contra chamas, resistência ao corte, propriedades ESD, etc.). Pergunte quais os modelos disponíveis nos respetivos tecidos e tamanhos.
Tamanhos
Batas de laboratório
Com botões de mola ou fecho de correr (modelo: Quantus Control), com ou sem bolsos.
Fatos-macaco
Fatos-macaco com costuras sobrepostas para uma cobertura bem selada e segura. Com um capuz com abertura facial e uma máscara facial, como versão combinada com capuz plano integrado ou com função ESD especial disponível.
Máscaras faciais
Botões de mola ou com tira de velcro para fixação a capuzes
Toucas
Toucas com tira elástica para ajuste do tamanho e botões de mola para ajuste da largura.
Capuzes
Adaptação ideal através do ajuste contínuo da largura na parte posterior, com proteção para os ombros e botões de mola para fixar a máscara facial à zona lateral do capuz.
Proteções para botas
Encaixe perfeito devido a ajustes no topo, no peito do pé e à altura do joelho e do tornozelo, com uma sola sólida, impermeável e autoclavável.
Capas para sapatos
Tira elástica no lado superior, ajuste da largura, reforço duplo. Com sola de plástico estável e impermeável.