Peças de roupa interior Quantus
Para otimizar o sistema de vestuário Quantus®, recomendamos a utilização de peças de roupa interior funcionais e à prova de abrasão.
Estão disponíveis combinações de alta qualidade em poliéster, microfibra ou algodão/poliéster que minimizam as fibras soltas. O conforto adicional é assegurado graças à otimização do transporte de calor e humidade.
Além dos aspetos fisiológicos e do conforto, a elevada resistência do vestuário de trabalho, os requisitos CI e um estilo e cores modernos são características que assumem um peso cada vez maior na seleção das peças de roupa interior.
A gama de produtos de peças de roupa interior Quantus inclui:
- Sweatshirts (mangas compridas)
- T-shirts (mangas curtas)
- Calças
- Camisas
- Meias
Tecidos para roupa interior Quantus
Descrição geral dos modelos das peças de roupa interior Quantus
Tamanhos para peças de roupa interior Quantus
Roupa interior standard
Disponíveis sweatshirts (mangas compridas com punhos em malha), t-shirts (mangas curtas) e calças (com tira de borracha à altura do tornozelo) em microfibra com acabamento antimicrobiano
AreaDress
Parte de cima e calças, antiestáticas e antimicrobianas. Sensação mais suave, com atilho de aperto texturizado e excelente capacidade de respiração.
Meias
Meias com abrasão reduzida e laváveis a 30 °C.