Bata de laboratório Quantus
Características:
- Costuras de dobra para fecho hermético e seguro por costuras
- Com botões de mola à frente
- Gola alta com botão de mola
- Estilo raglan confortável
- Punhos em malha com propriedades antiestáticas
- Botões de mola no lado esquerdo do peito; tira amovível branca em polietersulfona
- Bolso no lado esquerdo do peito
- Dois bolsos na zona das ancas
- Rótulo com etiqueta cosido na gola
- Argola de suspensão na gola
Tamanhos: XXS - XXXL
Características opcionais:
- Fecho de correr frontal de duplo sentido (cobertura dupla) (modelo Quantus Control)
- Ambas as versões (botões de mola, fecho de correr) também disponíveis sem bolsos
- Tira amovível em tecido para salas limpas (impressa/não impressa)
- Impressão personalizada: logótipo da empresa, nome, códigos, etc.
- Elementos de suporte para canetas, telemóveis, cartões de identificação, etc.