Máscara facial Quantus
Características:
- Botões de mola para fixação a capuzes (3 de cada lado)
- Forma quadrada
- Tamanho padrão: (L x C) 26 cm x 26 cm
Características opcionais:
- Tira de velcro para fixação a capuzes (interna ou externa)
- Dimensões variáveis
- Disponíveis com inserto de gaze (na parte superior)
- Tamanho: (L x C) 31 cm x 38 cm