Fatos-macaco Quantus
Características:
  • Costuras sobrepostas para uma cobertura bem selada e segura
  • Fecho de correr de plástico à frente (dupla cobertura) 
  • Gola alta com botão de mola
  • Cintura elástica regulável; ajustável por meio de botão 
  • Estilo raglan confortável
  • Mangas com punhos em malha antiestáticos
  • Com sistemas de fecho ajustáveis nas pernas com botões de mola
  • Botões de mola no lado esquerdo do peito; tira amovível em polietersulfona, branca (L x A) 12 cm x 2 cm
  • Rótulo com etiqueta cosido na gola
  • Argola de suspensão na gola
Características opcionais:
  • Punhos em malha antiestáticos nos tornozelos
  • Tira amovível em tecido para salas limpas (impressa/não impressa)
  • Impressão personalizada: logótipo da empresa, nome, códigos, etc.
  • Elementos de suporte para canetas, telemóveis, cartões de identificação, etc. (Tamanho: (L x A) 8 cm x 4 cm)
  • Modelos funcionais ESD disponíveis mediante pedido
  • Fato-macaco combinado: fato-macaco com capuz plano integrado, incluindo insertos de rede na zona dos ouvidos, campo de visão aberto e 4 botões de mola à frente para ajuste; possibilidade de ajuste do capuz na parte traseira por meio de botões de mola
Tamanhos: XXS - XXXL, tamanhos especiais disponíveis!