Capuzes Quantus
Características:
- Suporte plano para a cabeça
- Fecho de correr frontal em espiral (plástico)
- Proteção para os ombros
- Adaptação ideal através do ajuste contínuo da largura na parte posterior (clipe de plástico)
- Insertos de rede confortáveis na zona dos ouvidos
- Botões de mola para fixar a máscara facial à zona lateral do capuz (bem como para o ajuste da altura)
Tamanhos: XS - XL
Características opcionais:
- Suporte amplo para a cabeça
- Clipes ou atilhos na parte posterior
- Codificação e/ou impressão do logótipo da empresa
- Também disponível como capuz apenas para os olhos