Produtos DuPont™ Tyvek®
Tyvek® é um exclusivo tecido não tecido com proteção inerente projetada diretamente. Não existem películas nem laminados sujeitos a abrasão ou que possam desgastar com o tempo - Tyvek® mantém a proteção do utilizador durante o uso. Concebido para o equilíbrio ideal entre proteção, durabilidade e conforto, o vestuário de proteção Tyvek® é ideal para uma vasta gama de tarefas. Da pintura com spray à remoção de chumbo ou amianto, o design ergonómico ajuda a manter os trabalhadores seguros e eficientes quando as coisas ficam difíceis. É, também, desprovido de enchedores, aditivos e silicone.
Saiba mais
Tyvek® 500 Xpert
Definindo um novo padrão de proteção nas categorias Tipo 5 e 6 através de maior proteção e conforto. O vestuário Tyvek® é composto por polietileno de alta densidade fiado a flash, proporcionando um equilíbrio ideal entre proteção, durabilidade e conforto.
Tyvek® 500 Labo
Proteção de utilizadores e processos em laboratórios e ambientes limpos. O Tyvek® é permeável ao vapor de ar e de água, mas repele líquidos e aerossóis à base de água.
Tyvek® 600 Plus
Proteção de utilizadores e processos em laboratórios e ambientes limpos. O Tyvek® é permeável ao vapor de ar e de água, mas repele líquidos e aerossóis à base de água.
Vídeo
Tyvek® faz a diferença
DuPont™ Tyvek® oferece um equilíbrio ideal de proteção, durabilidade e conforto.
Literatura
Proteção pessoal DuPont
Catálogo de produto