Vestuário DuPont™ Tychem®
Vestuário DuPont™ Tychem® para proteção leve contra riscos químicos e biológicos. Nem todas as ameaças mortíferas têm a forma de incêndios ou armas. Para proteção abrangente contra níveis baixos de produtos químicos perigosos, gases tóxicos e riscos biológicos, os trabalhadores industriais confiam no vestuário fabricado em DuPont™ Tychem®. Tychem® é uma inovadora gama de tecidos com camadas de barreira duplas, que ajudam a oferecer proteção contra riscos químicos e biológicos. Laminados em Tyvek® para maior resistência, oferecem uma solução robusta com um alto nível de barreira química e peso anormalmente baixo.
Saiba mais
Tychem® 6000 F FaceSeal
Design justo combinado com a proteção Tychem® fiável. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Macacão com capuz, com vedante de borracha no capuz para ajuste perfeito ao respirador.
Tychem® 2000 C
O vestuário Tychem® 2000 C utiliza a força do Tyvek® e um revestimento de barreira polimérica para oferecer uma boa proteção de barreira de permeação contra uma ampla gama de produtos químicos inorgânicos e riscos biológicos (mesmo sob pressão).
Vídeo
Como vestir e despir o vestuário Tychem® em segurança
Literatura
Proteção pessoal DuPont
Catálogo de produto