Luvas DuPont™ Tychem®
Continue com a proteção em que confia, até à ponta dos seus dedos! Uma nova gama de luvas de proteção da Dupont, para complementar a linha de vestuário Tychem. O vestuário de proteção química Tychem® da DuPont é reconhecido pela sua fiabilidade em caso de exposição a produtos químicos orgânicos e inorgânicos perigosos. Para garantir a maior proteção até à ponta dos seus dedos, a DuPont expandiu as suas soluções de proteção química com a nova gama de luvas Tychem®, que oferecem compatibilidade perfeita com os seus macacões.
DuPont™ Tychem® NP530
Neopreno de dupla imersão sobre borracha natural. Ideal para manuseamento preciso em ambientes com presença de solventes. O neopreno sobre borracha natural é uma vantagem real para a destreza e reduz a fadiga das mãos.
DuPont™ Tychem® NT430
Nitrilo híbrido muito confortável. Ideais para trabalhos em ambientes húmidos ou gordurosos e para o manuseamento de peças pequenas. Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares.
DuPont™ Tychem® NT480
Concebidas para durar e reduzir a fadiga. Ideais para trabalhos seguros em ambientes húmidos ou gordurosos. Forro de algodão com design ergonómico para maior conforto.
DuPont™ Tychem® NT420
Luvas descartáveis muito resistentes, barreiras para a maioria das gorduras de óleo e hidrocarbonetos. Perfeitas para trabalhos que requerem proteção química, mantendo a discriminação tátil. Recomendadas para contacto com produtos alimentares, laboratório
Vídeo
Luvas DuPont™ Tychem®
Linha de luvas Tychem® para compatibilidade aperfeiçoada com a nossa gama de equipamentos de proteção individual.