Produtos DuPont™ ProShield®
Fabricados com um tecido macio e excelente respirabilidade, os macacões ProShield® da DuPont ajudam a proteger contra partículas não perigosas e ligeiros respingos de líquidos.
Saiba mais
Proshield® 20
Macacão baseado na tecnologia SMS respirável e de peso reduzido para proteção básica de tipo 5 e 6. O vestuário ProShield® 20 é a escolha ideal para trabalhadores que procuram proteção contra sujidade e fuligem durante trabalhos leves e outras indústrias.
Proshield® 20 SFR
A solução para o proteger a si e ao seu vestuário de trabalho resistente a chamas. O ProShield® 20 SFR oferece uma proteção limitada contra propagação de chamas (índice 1), além de proteção contra partículas e respingos de líquidos limitados ou pulverizaç
Proshield® 8 Proper
Os macacões ProShield® 8 Proper são confortáveis, dado que o material permite a passagem do ar e do vapor de água. O ProShield® 8 Proper pode ser reutilizado várias vezes e lavado até sete vezes.