Tubos de silicone
Disponibilizamos uma ampla variedade de componentes de silicone tratados com platina, não só orientados para as necessidades dos sectores farmacêuticos, de dispositivos médicos e da biotecnologia, mas que também podem ser modificados para satisfazer os requisitos do cliente.
Estes produtos são fabricados e embalados em salas limpas de classe 8 de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e certificação, incluindo as normas DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 e DIN EN ISO 14971 (2013), assim como as diretrizes de GMP e da FDA.
Para complementar os tubos de silicone standard, também disponibilizamos:
- Tubos de silicone para bombas peristálticas
- Tubos com reforço em tecido, para aplicações especialmente exigentes como o transporte de líquidos a pressões elevadas
- Tubos com codificação de cores para ajudar a distinguir os tubos em sistemas complexos
- Tubos PharmaFokus® fabricados em elastómero de silicone tratado com platina para a produção farmacêutica
- Juntas de silicone, utilizadas para vedar as superfícies de componentes em dispositivos médicos acoplados, ou para permitir ligações de tubo a tubo
- Tampas de pressão de silicone de qualidade farmacêutica, para utilização como vedante e batentes herméticos em tubos de ensaio de vidro e frascos
Tubos de silicone
Uma ampla variedade de tubos tratados com platina, fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade e certificação.