Medidores de ponto de condensação e humidade
Para determinadas aplicações específicas da indústria farmacêutica, a calibração deve ser realizada a cada 3 meses, uma vez que os dispositivos de medição estão sujeitos ao processo de validação e mesmo a mais pequena flutuação pode ter uma grande influência na aplicação.
Calibrador de humidade
- Para calibração de sensores de humidade, transmissores e dispositivos portáteis
- Gera valores estáveis de humidade relativa entre 10 e 90%
- Compacto e fácil de transportar
- Estabilização rápida da câmara de teste
- Opcional: higrómetro independente de referência rastreável
- É possível calibrar vários sensores em simultâneo
Calibrador de humidade/temperatura
- Para calibração de transmissores e sensores de humidade rF
- Temperaturas de 10 a 50 °C, com uma precisão de 0,1 °C e humidade relativa de 10 a 90%
- É possível realizar calibrações precisas e repetíveis
- Gera valores de humidade e temperatura em simultâneo
- Excelente estabilidade
- Compacto e fácil de transportar
- Opcional: registador de dados incorporado; registo do sensor de referência incorporado e dos sensores a calibrar
- Adequado para sensores com Ø entre 5 e 25 mm