Cabines de fluxo laminar
Todas as cabines de fluxo laminar oferecidas pela basan funcionam de acordo com o princípio de fluxo de ar forçado de baixa turbulência. Utilizando este princípio, uma corrente de ar é introduzida na horizontal ou na vertical, através da área de trabalho da cabine. No processo, o ar ambiente é introduzido através de um pré-filtro e flui ao longo de um filtro de suspensão-substância de alto desempenho, na horizontal ou na vertical, para a área de trabalho como corrente de fluxo laminar. Esta corrente de ar capta as partículas diretamente na fonte e transfere-as sem retorno de fluxo para longe da área limpa através da conduta de ar de escape. A decisão do fluxo horizontal ou vertical deve basear-se na quantidade e geometria dos elementos localizados na área de trabalho.
As cabines de fluxo laminar evitam a contaminação por partículas durante o enchimento ou acondicionamento de produtos em áreas de salas limpas. As cabines de fluxo laminar são instaladas sobre linhas de produção existentes, os módulos de fluxo vertical podem ser montados em suportes móveis e, assim, deslocados entre as áreas. A condução lateral do fluxo de ar limpo e a proteção da área de trabalho limpa são conseguidas através de cortinas de tiras de PVC ou nos painéis laterais.
Unidade de fluxo laminar
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...