Equipamento de processamento de líquidos
Características:
  • Design de suporte independente com painéis de polipropileno de 20 mm solidamente soldados
  • Painéis de trabalho opcionalmente disponíveis em aço inoxidável ou polipropileno 
  • Aspiração de extração da superfície através do painel de trabalho perfurado
  • Cubas de recolha com condutas de ar, solidamente soldadas à caixa
  • Base da cuba de recolha com 2% de inclinação na lateral, no sentido da parte traseira
  • Cuba de recolha com peneira para partículas grandes
  • Integração opcional de banho de ácido, equipamento de lavagem, banhos de enxaguamento, etc.
  • A área inferior está equipada com portas de batente. A área inferior pode dispor de aspiração de extração, de modo semelhante ao painel de trabalho perfurado
  • Opcionalmente, a base pode ser colocada sobre pés em aço inoxidável de altura ajustável
  • As ligações de alimentação básica situam-se na parte traseira da bancada
  • Os elementos de funcionamento e visualização são facilmente visíveis no lado dianteiro à altura da mesa
  • A tampa transparente proporciona proteção contra água pulverizada
Dimensões:
Modelo: CT 975
Largura da bancada: 975 mm
Número de painéis de trabalho/cubas: 2
Profundidade da bancada: 695 ou 850 mm
Largura da porta: 675 mm
Modelo: CT 1280
Largura da bancada: 1280 mm
Número de painéis de trabalho/cubas: 3
Profundidade da bancada: 695 ou 850 mm
Largura da porta: 780 mm
Modelo: CT 1585
Largura da bancada: 1585 mm
Número de painéis de trabalho/cubas: 4
Profundidade da bancada: 695 ou 850 mm
Largura da porta: 1085 mm
Modelo: CT 1890
Largura da bancada: 1890 mm
Número de painéis de trabalho/cubas: 5
Profundidade da bancada: 695 ou 850 mm
Largura da porta: 1390 mm
Contacte-nos