Desinfeção por dispersão na atmosfera das salas limpas
Na medida em que não pode ser realizada com a presença humana ou animal, a desinfeção por dispersão na atmosfera é, habitualmente, executada de forma automática durante a noite e é essencialmente considerada para uma desinfeção periódica de esporicidas, ao invés de um uso diário.
Neste método, a máquina e o desinfetante têm de ser considerados como um sistema único e devem ser qualificados em conjunto, porque o emparelhamento de diferentes máquinas e desinfetantes produziria resultados não fiáveis ou mesmo ineficientes.
Estão disponíveis diversas tecnologias no mercado, com níveis variados de complexidade e que exigem investimentos financeiros vastamente diferentes. Porque acreditamos que a desinfeção deve permanecer sob o controlo do utilizador final, propomos apenas sistemas que são acessíveis e bastante simples para os utilizadores finais operarem pelos próprios meios, após uma curta formação.
Desinfeção por dispersão na atmosfera
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...