Sistemas de armazenamento a seco
Para este fim, é possível utilizar sistemas de armazenamento a seco. Nestes sistemas, os bens armazenados são rodeados por uma atmosfera seca e inerte, se necessário. Para atingir a atmosfera estável e seca, existem 3 tecnologias de desumidificação diferentes disponíveis.
  • Desumidificação com azoto: alimentação controlada de azoto
  • Desumidificação por adsorção: secagem controlada do ar com um desumidificador por adsorção de alta eficiência
  • Desumidificação por ar comprimido: alimentação controlada de ar comprimido
Características:
  • Materiais: vidro acrílico transparente ou aço com pintura eletrostática a pó
  • Para componentes sensíveis à luz branca: disponível design em acrílico amarelo (ÂMBAR)
  • Unidade de controlo com lavagem automática (o sistema apenas é lavado quando necessário)
  • Versão ESD (resistência de 107 Ohm/cm²)
  • Excelentes alarmes visuais e sonoros
  • Sistema de câmara opcional (divisão do volume dos armários em câmaras individuais)
  • Opcional com portas trancáveis
  • Funções de registo de dados opcionais
  • Muitos mais designs interiores personalizados dos sistemas
Contacte-nos