Nível de desempenho 3: Elevado desempenho, quando a sensibilidade é obrigatória
Proteja as suas amostras mais valiosas e forneça resultados consistentes, reprodutíveis para as suas análises mais exigentes
os nossos produtos de nível 3 de desempenho Thermo Scientific™ SureSTART™ são embalados em salas limpas para proteção contra fatores ambientais e contêm os montantes/níveis mais baixos de metais, extraíveis e lixiviados, assegurando que obtém a sensibilidade e seletividade dos seus analitos mais desafiantes, de forma confiante e consistente.
Se procura o máximo desempenho dos seus métodos, mantendo os mais elevados níveis de segurança e integridade de amostras, os nossos produtos de nível 3 de desempenho cumprem as suas necessidades. Selecione os produtos com as 3 ondas.
Para analitos com tendência a adsorção de vidro, porque não experimentar a nossa tecnologia de vidro GOLD-GRADE especificamente concebida para estes analitos polares mais desafiantes, bem como os nossos vials e insertos salinizados.
Esta oferta inclui vials Thermo Scientific™ SureStop™ que, quando utilizados com as tampas AVCS™ 9 mm, asseguram sempre uma vedação ideal. O sistema de tampas AVCS™ para vials SureStop™ é especialmente concebido para evitar falhas de vials roscados, como inclinação ou deformidades da tampa, septos deslocados ou pressão de septos evitando, assim, falhas de injeção e evaporação de amostras.
Os nossos septos de nível 3 de desempenho possuem a mais elevada pureza dado terem sido acondicionados para remover todos os voláteis de ebulição baixa a média, fornecendo os mais baixos níveis de extraíveis e lixiviados na recolha. Também pode encontrar neste nível de desempenho opções de septos suaves para máximo desempenho da agulha, dado que estes produtos oferecem proteção até para as agulhas mais frágeis com a mais elevada medição e fibras SPME. Também pode encontrar aqui os nossos insertos compatíveis com alta temperatura.
- Todos os produtos neste nível de desempenho são adequados para aplicações GC, HPLC/UHPLC e aplicações de massa nominal e massa precisa de alta resolução (HR-AM).
- Tamanhos de volume de 0,2 ml a 20 ml abrangendo volumes de amostra limitados para análises headspace.
- Certificação LC/GC, MSCERT e MSCERT+ Kits com nível 3 de desempenho.
Especificação certificada
- Todos os vials Thermo Scientific™ SureSTART™ são verificados dimensionalmente.
- Inspeção automática ótica e de medição que assegura tolerâncias e dimensões críticas.
- Cumprem todos os requisitos relevantes da farmacopeia dos EUA, UE, JPN.
- Uniformidade e isenção de defeitos
Lotes rastreáveis
- 100% rastreáveis através do processo de produção
- Certificado de conformidade disponível por número de lote mediante pedido
Os produtos com nível de desempenho 3 incluem:
Vials e tampas SureSTART™
-
Vidro padrão 2 ml: âmbar/transparente
Cápsula 2 ml / Tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
Rosca 2 ml PP (padrão e SureSTOP™)/Tampas roscadas 9 mm AVCS™
Encaixe 2 ml / Encaixe e tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
-
Vidro GOLD-GRADE: Vials e insertos âmbar e transparentes
Rosca e cápsula 2 ml GOLD-GRADE (padrão e SureSTOP™)/Tampas roscadas AVCS™ 9 mm com tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
Insertos GOLD-Grade 2 ml
-
Microvials para amostras < 2 ml
Cápsula microfrascos < 2 ml / Tampas de cápsula 11 mm
Rosca microfrascos < 2 ml /Tampas roscadas 9 mm
Rosca microfrascos recuperação total 1,5 ml /Tampas roscadas 9 mm
Rosca microfrascos elevada recuperação 1,7 ml /Tampas roscadas 9 mm
Rosca microfrascos TPX 0,02 ml /Tampas roscadas 9 mm
Encaixe microfrascos < 2 ml / Encaixe e tampas de cápsula 11 mm
Encaixe 1,5 ml microfrascos recuperação total < 2 ml /Encaixe e tampas de cápsula 11 mm
Encaixe microfrascos alta recuperação < 2 ml / Encaixe e tampas de cápsula 11 mm
-
Encaixes
-
Vidro headspace
Cápsula 6, 10, 20 ml / Tampas de cápsula 20 mm (folha-de-Flandres e alumínio magnético)
-
Vial/Tampa. Kits de septos
Kits de frasco roscado com certificação HPLC &GC / Tampa:
rosca 2 ml / tampas 9 mm (inclui frascos SureSTOP™ / tampas AVCS™)
Kits de frasco roscado com certificação MS / Tampa:
rosca 2 ml / tampas 9 mm (inclui frascos SureSTOP™ / tampas AVCS™)
Kits de frasco roscado pré-limpos com certificação MS / Tampa:
opções de rosca 0,2, 1,5, 2 ml (inclui frascos SureSTOP™ / tampas AVCS™)
Kits de rosca e tampa com certificação TOC:
rosca certificada 40 ml / tampas 24 mm
Kits de rosca e tampa certificados:
vidro 0,2, 2 ml (inclui SureStop™) ou tampas de TPX e polipropileno AVCS™ com septos de silicone/PTFE. Opções de septos ligados disponíveis.
Capsuladores, descapsuladores e destapamento da SureSTART™
Capsuladores, descapsuladores e pinças de destapamento
Conjuntos de maxilar para estações de capsulação de elevada potência eletrónica programável
Capsuladores e descapsuladores eletrónicos de frascos
Capsuladores e descapsuladores portáteis eletrónicos
Base de acessório para estação de capsulação (placa e barra de base)
Placas de poços SureSTART™ WebSeal™
Kits de placa + placa de vidro inserido com tapetes de 96 posições WebSeal™
Placa + Microplacas revestidas de vidro WebSeal™
Acessórios para kit SureSTART™ WebSeal™
Kits de tapetes de 96 poços WebSeal™: silicone/PTFE
Kits de vials de placa para 96 poços e acessórios Webseal™
Kits de placas de poços e suportes WebSeal™ PP
Kits de placa de vidro inserido transparente com tampas individuais WebSeal™
Kits de placa de vidro inserido transparente com tampas individuais WebSeal™