Fluxos de trabalho de proteómica
Produtos inovadores, fiáveis e fáceis de utilizar para o ajudar a atender às necessidades exigentes do seu fluxo de trabalho de proteómica.
Acclaim 300
Achieve high-resolution peptide mapping and protein separations. The 3µm ultrapure silica particles reduce the limits for diffusion of the analytes into the stationary phase for fast, high-resolution separations.
Smart Digest
Smart Digest is a highly stable immobilized trypsin reactor; when combined with state of the art heating technology, it produces fast, reproducible digestions ready for analysis by LC/MS.
Colunas de LC nano, capilares e micro
Uma gama abrangente de colunas inovadoras, concebidas para combinar alto desempenho com facilidade de utilização que proporciona uma separação de alto desempenho para a investigação em proteómica.