Vials e placas para Autosampler SureSTART
3 níveis de desempenho distintos - diferenciados por desempenho e valor - seleccionando o produto adequado SureSTART™ Thermo Scientific™ de forma simples, clara e fácil. 
Poder para ampliar o seu orçamento de consumíveis 
Obtenha valor adicional com descontos a granel integrados - quanto mais comprar, mais poupa.
Garantia de qualidade, desempenho e compatibilidade
Adequados para todas as atuais marcas de instrumentos de HPLC/UHPLC ou GC. Com mais de 40 anos de experiência no fornecimento de vials e placas, os produtos SureSTARTcertificados cumprem as especificações críticas para a qualidade, de forma consistente. 
Estamos ao seu lado - desde a incorporação dos nossos inovadores produtos patenteados que minimizam a evaporação de amostras, à escolha selecionada que garante a segurança das amostras e baixa absorção de compostos, para poder cumprir os seus requisitos regulamentares facilmente. 
Explore as soluções de manuseamento de amostras SureSTART : 
5 motivos para escolher SureSTART
Fornecer um novo nível de desempenho, reprodutibilidade e precisão de resultados.
Nível de desempenho 1: Análise diária, cromatografia aprovada
Adequado para aplicações de QA/QC com detetores de núcleo, não MS.:UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD ou FPD.
Nível de desempenho 2: Análise de elevado rendimento, quando a robustez e reprodutibilidade são centrais
Adequado para aplicações QA/QC de rotina, usando a tecnologia MS. Concentrações de compostos facilmente detetáveis ou com baixos níveis de deteção.
Nível de desempenho 3: Elevado desempenho, quando a sensibilidade é obrigatória
Adequado para aplicações desafiantes e centradas na investigação, usando a tecnologia MS. Concentrações de compostos no ou próximo do limite de deteção de método.