Nível de desempenho 1: Análise diária, concentrações de compostos a níveis facilmente detetáveis.
Reponda às suas necessidades de cromatografia
Escolha o vial certo para análises cromatográficas. Os produtos de nível 1 de desempenho Thermo Scientific™ SureSTART™ são designados para análise cromatográfica diária. Oferecem uma escolha económica para uso com todos os tipos de instrumentos GC e HPLC/UHPLC. Se estiver a verificar a presença e quantificação de compostos usando técnicas de deteção como UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, ou FPD, os produtos do nosso nível 1 de desempenho são a solução perfeita para si – selecione os produtos com uma onda.
No nível 1 de desempenho encontra uma seleção de vials (vidro, plástico, <2 ml, 2 ml e espaço de cabeça). Também pode encontrar uma grande seleção de tampas padrão e ligadas para apoiar os amostradores automáticos robóticos neste nível de desempenho. Precisa de rolhas? Também as pode encontrar neste nível de desempenho.
- Embalagem em material testado e selecionado quanto a limpeza
- Todos os produtos neste nível de desempenho são adequados para uso com GC e HPLC/UHPLC/li>
Especificação certificada
- Todos os vials Thermo Scientific™ SureSTART™ são verificados dimensionalmente de forma a assegurar a compatibilidade do amostrador automático
- Inspeção automática ótica e de medição que assegura tolerâncias e dimensões críticas
- Os vials cumprem todos os requisitos relevantes da farmacopeia dos EUA, UE, JPN
- Uniformidade e isenção de defeitos
Lotes rastreáveis
- 100% rastreáveis através do processo de produção
- Certificado de conformidade disponível por número de lote mediante pedido
Os produtos com nível 1 de desempenho incluem:
Vials e tampas SureSTART™
-
Vidro: âmbar/transparente
Rosca 2 ml / Tampas roscadas 9 mm
Cápsula 2 ml / Tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
Cápsula com espaço de cabeça 20 ml / Tampas 20 mm
-
Plástico: polipropileno (PP) Microfrascos <2 ml
Rosca 2 ml PP /Tampas roscadas 9 mm
Encaixe 2 ml PP / Tampas: encaixe 11 mm e cápsula 11 mm
-
Rolhas
Capsuladores, descapsuladores e destapamento da SureSTART™
Capsuladores, descapsuladores e pinças de destapamento
Conjuntos de maxilar para estações de capsulação de elevada potência eletrónica programável
Capsuladores e descapsuladores eletrónicos de frascos
Capsuladores e descapsuladores portáteis eletrónicos
Base de acessório para estação de capsulação (placa e barra de base)
Placas de poços, tapetes, fitas vedantes, aplicadores portáteis da SureSTART™
Placas de poços WebSeal™: Plásticas, não revestidas, não estéreis, de cromatografia testadas
Tapetes e fitas vedantes WebSeal™, não estéreis com aplicadores portáteis