Avantor® ACE® Colunas de HPLC e UHPLC
A Avantor® fabrica a gama de colunas de UHPLC/HPLC ultrainerte da Avantor® ACE®. As fases da Avantor® ACE® incorporam os mais recentes desenvolvimentos em design de fase estacionária em LC, proporcionando mais opções para a seletividade alternativa aos cromatógrafos, sem comprometer a estabilidade e a robustez.
As fases de LC da Avantor® ACE® foram concebidas especificamente para ajudar a resolver os desafios de cromatografia e incluem as fases exclusivas C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 e SuperPhenylHexyl, bem como uma ampla gama de outras fases de 100 Å e 300 Å. Descubra como as seletividades da Avantor® ACE® podem ajudá-lo com os desafios de cromatografia.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Portefóllio das fases estacionárias da Avantor® ACE
• 17 fases estacionárias com seletividades diferentes baseadas em sílica inerte totalmente porosa
• 2 fases estacionárias adicionais baseadas na tecnologia de partículas de núcleo sólido com ampla faixa de pH
• 7 tamanhos de partículas com comprimentos entre 30 mm e 300 mm
• Escolha de DI da coluna entre 0,075mm e 30mm
Kits de desenvolvimento de métodos Avantor® ACE®
Os kits de desenvolvimento de métodos (MDK) Avantor® ACE® foram concebidos para maximizar a seletividade, oferecendo uma abordagem fiável e potente para o desenvolvimento de métodos de UHPLC/HPLC. Baseadas em sílica ultrainerte e altamente eficiente, as fases Avantor® ACE® incluem os desenvolvimentos mais recentes no design de fases estacionárias de LC, proporcionando mais escolhas na seletividade alternativa, sem comprometer a estabilidade e a robustez.
Avantor® ACE® HILIC
As colunas HILIC da ACE® foram concebidas especificamente para aplicações de HILIC e são especialmente úteis na separação de analitos polares. Estas colunas estão disponíveis em três fases patenteadas (HILIC-A, HILIC-B e HILIC-N), desenvolvidas para permitir aos cromatógrafos alcançar separações de HILIC reprodutíveis e bem-sucedidas utilizando uma abordagem sistemática no desenvolvimento de método.
Kits de desenvolvimento de métodos Avantor® ACE® com Software Chromsword®
Solucione os desafios de desenvolvimento de método de HPLC de forma sistemática e eficiente - usando as colunas Avantor® ACE e o software de desenvolvimento de métodos Chromsword 5.1 Lite. O Kit de Desenvolvimento do Método ChromSword da Avantor® ACE inclui 6 colunas da Avantor® ACE de seletividade e fases alternativas, uma cópia do Chromsword 5.1 Lite off-line com uma licença de ativação de 6 meses e várias informações técnicas e suporte - a combinação perfeita para introduzir um protocolo aprimorado de desenvolvimento de método para seu laboratório.
Zona de conhecimento da Avantor® ACE®
É nosso empenho desenvolver soluções que atendam às necessidades dos nossos colegas que trabalham em empresas farmacêuticas e de biotecnologia, universidades, hospitais, instituições de investigação, agências governamentais e indústrias ambientais e de controlo de processos.
Adquirimos uma reputação sem precedentes no desenvolvimento de produtos de excelente qualidade a preços competitivos, salvaguardada pelo suporte técnico especializado e serviço pós-venda.
Temos o prazer de partilhar este conhecimento consigo na zona de conhecimento da Avantor® ACE®.
Download do guia completo das aplicações Avantor® ACE® | Contacte o suporte técnico |