Colunas de HPLC Supelco da Merck
Com a adição da gama Supelco de colunas de HPLC e UHPLC, podemos agora oferecer a gama mais completa de sempre de fases estacionárias. Aqui, pode encontrar os principais produtos em foco da gama Supelco da Merck para satisfazer todas as suas necessidades de análises de cromatografia.
Download do Guia de Seleção
Biblioteca de aplicações
Purospher® STAR
A sílica de base da Purospher® As colunas STAR apresentam uma pureza de 99.999 %. Esta pureza extremamente elevada permite um intervalo de pH extenso, que permite uma vasta gama de oportunidades de análises. Além disso, existe um cuidado meticuloso com o controlo de qualidade de todos os aspetos da estrutura e da química da sílica. Estes fatores garantem um desempenho consistente das colunas, que resulta numa reprodutibilidade eficaz do método em que pode confiar.
Ver produtos
Recursos adicionais
Chromolith®
Para acelerar verdadeiramente as separações cromatográficas, não existe melhor escolha que as nossas colunas Chromolith® . Devido à sua tecnologia monolítica revolucionária, as colunas Chromolith® oferecem separações excelentes numa fração do tempo necessário para colunas de partículas convencionais.
Ver produtos
Chromolith® WP300
As colunas Chromolith® WP300 demonstraram grande potencial e superioridade em comparação com a sílica padrão. Ao contrário das colunas convencionais de partículas comprimidas, as colunas monolíticas de sílica de poros largos (300 Å) são constituídas por uma camada contínua única de sílica porosa de alta pureza, ligada com C18, C8, C4 e proteína A em função do uso da coluna.
Ver produtos
Recursos adicionais
Bioshell
As colunas BIOshell™ são a mais recente inovação da tecnologia de partículas Fused-Core™: colunas U/HPLC de alta eficácia para separação de proteínas, peptídeos e glicanos. As colunas BIOshell™ podem ser utilizadas em instrumentos de HPLC ou UHPLC equipados com espectrómetro de massa ou qualquer outro detetor.
Ver produtos
ZIC®-HILIC
A seletividade da ZIC®-HILIC é adequada para uma ampla variedade de moléculas contendo grupos funcionais hidrofílicos ou ionizáveis. Inclui compostos como carboidratos, metabolitos, ácidos e bases, iões orgânicos e inorgânicos, complexos metálicos, aminoácidos, peptídeos, digestão de proteínas, extratos de plantas e células e muito mais. Esses compostos são normalmente caracterizados por um valor de LogP pequeno ou negativo e têm baixa retenção em colunas de fase reversa.
Ver Produtos
Additional Resources
Ascentis Express
Com base na tecnologia de partículas inovadora Fused-Core™, a Ascentis Express oferece a alta velocidade e alta eficácia das partículas sub-2 μm, mas com cerca da metade da pressão para o mesmo comprimento de coluna. Esta baixa pressão significa que a Ascentis Express pode ser usada em sistemas convencionais de HPLC e LC-MS, bem como com sistemas de pressão média, UPLC™ e outros sistemas de pressão ultra alta.
Ver produtos