Fluxos de trabalho farmacêuticos
Soluções inovadoras, fiáveis e fáceis de utilizar da Thermo Scientific™ para o ajudar a atender às necessidades exigentes em cada fase do seu fluxo de trabalho farmacêutico. Desde a preparação de amostras à segurança e separação das mesmas, temos a gama mais variada de consumíveis de cromatografia para o seu fluxo de trabalho farmacêutico.
Produtos SOLA (placas e cartuchos)
Os produtos SOLA™ da Thermo Scientific™ apresentam um desempenho inigualável para bioanálise em comparação à EFS convencional...
Colunas de HPLC e UHPLC Accucore
Partículas de núcleo sólido permitem separações de alta velocidade e resolução com contrapressões mais baixas do que as associadas ao UHPLC.
WebSeal
Gama abrangente de soluções de microplacas para manipulação de amostras de alta densidade em cromatografia...