Colunas de HPLC e UHPLC Accucore
Partículas de núcleo sólido que permitem separações de alta velocidade e resolução com contrapressões significativamente mais baixas do que as associadas ao UHPLC.
O melhor desempenho de núcleo
- As colunas de HPLC e UHPLC Accucore da Thermo Scientific são uma família de colunas de alta velocidade e resolução, baseadas em Core Enhanced Technology
Colunas de UHPLC de nova geração Accucore Vanquish
- Alia as vantagens de um material de núcleo sólido à maior eficiência cromatográfica de uma partícula inferior a 2 µm
Controlo rigoroso do diâmetro das partículas
- O processo de seleção melhorado mantém a distribuição do tamanho das partículas a um nível mínimo e produz colunas de alta eficiência