Fluxos de trabalho das ciências da vida
Produtos inovadores, desde a preparação de amostras ao manuseamento e separação das mesmas, que permitem identificar e caracterizar amostras com confiança no seu fluxo de trabalho das ciências da vida.
Colunas RP LC MAbPac™
Para HPLC de fase inversa (RP) e de desempenho elevado e caracterização por LC/MS de anticorpos monoclonais (mAb), fragmentos, variantes, conjugados de fármacos de anticorpos (ADC), proteínas PEGuiladas e proteínas biespecíficas.
Colunas SEC-1 MAbPac™
Para separação de alta resolução de análises de anticorpos monoclonais (mAb), incluindo monómeros, agregados e fragmentos Fab e Fc resultantes da proteólise.
Colunas HIC-10 MAbPac™
Uma coluna de sílica de alta resolução, concebida para a separação de anticorpos monoclonais (mAb) e produtos biológicos relacionados por interação hidrofóbica.
Colunas de HPLC HIC-20 MAbPac™
Utilizadas para a separação de anticorpos monoclonais (mAb), fragmentos mAb e variantes oxidadas por cromatografia de interação hidrofóbica (CIH). A química única desta coluna de sílica oferece alta resolução e excelente seletividade.
Colunas de HPLC HIC-Butyl MAbPac™
Utilize-as para separar anticorpos monoclonais (mAb) e conjugados de fármacos de anticorpos (ADC). Esta coluna baseia-se em partículas de polímero hidrófilo não poroso de 5 μm funcionalizado com grupos de butilo.
Colunas AXR-1 LC GlycanPac™
Uma coluna de cromatografia de alto desempenho, à base de sílica, que permite alcançar separação de modo misto através de uma combinação de carga, estrutura de isómero e tamanho.
Colunas RP DNAPac™
Obtenha separações superiores de oligonucleótidos de fase reversa. A química única foi concebida para análise de oligonucleótidos e fragmentos de ADN/ARN bicatenário com LC-UV ou LC-MS.