Nível de desempenho 2: Análise de elevado rendimento, quando a robustez e reprodutibilidade são centrais
Esteja pronto para a conformidade com as suas amostras de elevado
rendimento em ambientes regulados
Escolha produtos de nível 2 de desempenho Thermo Scientific SureSTART, assegurando a elevada qualidade de dados com um fluxo de trabalho ininterrupto em aplicações de elevado rendimento usando sistemas GC, HPLC/UHPLC, de MS simples ou triplos quadruplares. Use estes vials de nível 2 para aplicações de QA/QC de rotina, onde os níveis de analitos são exequíveis ou próximos do nível de deteção de método. Estes produtos possuem um teor muito baixo de metal, extraíveis e lixiviados e estão em conformidade com elevados padrões para poderem cumprir os seus requisitos regulamentares. Possuem especificação certificada para assegurar as suas dimensões físicas e compatibilidade do amostrador automático.
Se precisar de produtos que apoiem as suas análises de rotina, os nossos produtos de nível 2 de desempenho estão aqui para si. Selecione os produtos com duas ondas.
No nível de desempenho 2 encontra uma seleção de kits (incluindo a nossa gama de EPA e cintilação), vials, tampas, insertos, septos e rolhas.
  • Todos os produtos neste nível de desempenho são adequados para aplicações GC, HPLC/UHPLC e espectrometria de massa (MS)
  • Tamanhos de volume de 0,3 ml a 20 ml abrangendo volumes de amostra limitados para análises headspace
Especificação certificada
  • Todos os vials Thermo Scientific SureSTART são verificados dimensionalmente de forma assegurar a compatibilidade do amostrador automático
  • Inspeção automática ótica e de medição que assegura tolerâncias e dimensões críticas
  • Os vials cumprem todos os requisitos relevantes da farmacopeia dos EUA, UE, JPN
  • Uniformidade e isenção de defeitos
Lotes rastreáveis
  • 100% rastreáveis através do processo de produção
  • Certificado de conformidade disponível por número de lote mediante pedido
Os produtos com nível 2 de desempenho incluem:
Vials e tampas SureSTART
  • Vidro: âmbar/transparente
Rosca 2 ml
Encaixe 2 ml / Encaixe e tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
Cápsula 2 ml / Tampas de cápsula 11 mm (aço e alumínio magnético)
Rosca microfrascos 1,7 ml - Elevada recuperação
Tampas roscadas 9 mm AVCS
  • Encaixes
Insertos poli mola 2 ml
  • Vidro com espaço de cabeça: âmbar/transparente
Cápsula 10 ml
Cápsula 20 ml
Tampas de cápsula 20 mm (aço e alumínio magnético)
Septos 20 m (para frascos 10+20 ml)
Rosca 4 ml
Tampas roscadas 13 mm
Rosca 10 ml
Rosca 20 ml
Tampas roscadas de precisão 18
  • Vial/Tampa. Kits de septos
Kits especificação certificada 2 ml SureSTOP frasco roscado / tampa AVCS
Kits certificação EPA frasco roscado / tampa
Kits para cintilação com especificação certificada frasco roscado vidro transparente 20 ml e tampa roscada topo fechado 24 mm
Capsuladores, descapsuladores e destapamento da SureSTART
Capsuladores, descapsuladores e pinças de destapamento
Conjuntos de maxilar para estações de capsulação de elevada potência eletrónica programável
Capsuladores e descapsuladores eletrónicos de frascos
Capsuladores e descapsuladores portáteis eletrónicos
Base de acessório para estação de capsulação (placa e barra de base)
Placas de poços, tapetes, fitas vedantes, aplicadores portáteis da SureSTART
Placas certificadas WebSeal, plásticas, não revestidas, não estéreis
Tapetes e fitas vedantes WebSeal, não estéreis