Tapetes permanentes para salas limpas
Os tapetes permanentes são instalados em salas limpas para lhe proporcionar o mais elevado nível de limpeza. A vida útil dos tapetes depende em grande medida do volume de circulação e do nível de limpeza, tanto dos pés dos indivíduos como das rodas. Em circunstância alguma deverão ser utilizados materiais de limpeza à base de solventes nestes tapetes: tal afetará negativamente a sua função e aspeto. Para evitar o risco de escorregar, é importante que tanto os tapetes como o pavimento estejam completamente secos.
Tapetes permanentes
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...