Pavimento para salas limpas
O pavimento de descontaminação utiliza um polímero patenteado para atrair e reter mais de 98% das partículas transportadas em sapatos e rodas. As partículas são naturalmente atraídas pela superfície do pavimento e só são libertadas através de limpeza com líquidos. Para repor a eficácia total, basta limpar com uma esfregona, enxaguar e secar.
Graças à espessura reduzida (apenas 2,5 mm) e às extremidades biseladas, soldadas em todos os lados, os operadores podem caminhar sem tropeçar e os carros podem ser empurrados sem esforço. O pavimento de descontaminação deve ser colado ao solo, garantindo assim uma fixação perfeita e vida útil máxima. Devido à excecional resistência ao peso, o pavimento permite a utilização pedonal, bem como a passagem de carrinhos de elevação de carga e carrinhos de mão.
As principais propriedades do polímero (bacteriostático, ESD, não desgaseificação) fazem do nosso pavimento a solução ideal para o controlo da contaminação em zonas de troca de vestuário, zonas de entrada de material e salas limpas.
Contacte-nos