Tapetes antifadiga para salas limpas
Os tapetes antifadiga para salas limpas têm o conforto de poliuretano com o benefício adicional de serem fáceis de limpar devido à superfície superior de células fechadas/não porosa. Produzidos com matérias-primas virgens, os tapetes são sólidos. Possuem uma excelente resistência a UV e a produtos químicos (exceto solventes orgânicos), bem como uma superfície com propriedades antiestáticas.
Todos os tapetes podem ser personalizados para qualquer tamanho e forma e têm 12 anos de garantia.
Tapetes antifadiga
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...