Soluções estéreis para superfícies em salas limpas
As soluções são filtradas a 0,2 µm antes do enchimento e acondicionamento em condições de salas limpas e são assepticamente enchidas ou terminalmente irradiadas.
Detergente neutro
- Detergente líquido com elevado teor de espuma, pH neutro
- Filtração a 0,2 µm, irradiação gama, em embalagem dupla
- Fornecido com certificados de análise, irradiação e esterilidade
- Unidade: concentrado de 100 x 30 ml ou 50 x 50 ml
Etanol e IPA
- Desinfetante de amplo espetro
- Aprovação CEN 1276, CEN 1650 e CEN 13697
- Filtração a 0,2 µm, irradiação gama (900 ml) ou enchimento asséptico (5 litros), em embalagem dupla
- Fornecidos com certificados de análise, esterilidade e irradiação, quando aplicável
- Etanol desnaturado: etanol a 70%, água a 30% (WFI), desnaturado com IPA
- Álcool isopropílico: álcool isopropílico a 70%, água a 30% (WFI)
- Também disponível em aerossol com água purificada
- Unidade: garrafa de spray de 6 x 900 ml, garrafa de spray de 6 x 1 l
recipiente de 4 x 5 l ou 2 x 5 l, aerossol de 12 x 300 ml
Desinfetantes esporicidas
- Sistema de duas peças gerador de dióxido de cloro
- Aprovação CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 e CEN 13704
- Filtração a 0,2 µm, enchimento asséptico e em embalagem dupla
- Fornecidos com certificados de análise e esterilidade
- À base de dióxido de cloro
- Compatíveis em rotação com desinfetantes anfotéricos
- Eficazes contra os esporos em apenas 5 a 8 minutos!
- Unidade: concentrado de 25 x (2 x 100 ml),
4 x (4,9 l + 100 ml) pronto a usar
Desinfetantes anfotéricos
- Desinfetante ativo de superfícies altamente eficaz
- Aprovação CEN 1276, CEN 1650 e CEN 13697
- Filtração a 0,2 µm, enchimento asséptico e em embalagem dupla
- Fornecidos com certificados de análise e esterilidade
- Disponibilidade de métodos de ensaio por HPLC e titulação validados
- Compatíveis em rotação com um desinfetante esporicida ou QAC
- Unidade: concentrado de 50 x 50 ml ou 50 x 100 ml,
garrafa de spray de 6 x 900 ml, recipiente de 4 x 5 l ou 2 x 5 l
Desinfetantes de amónio quaternário
- Desinfetante ativo de superfícies altamente eficaz à base de amónio quaternário
- Filtração a 0,2 µm, enchimento asséptico e em embalagem dupla
- Fornecidos com certificados de análise e esterilidade
- Altamente compatível com os materiais
- Para uma ampla gama de aplicações
- Unidade: concentrado de 50 x 25 ml ou 50 x 100 ml,
garrafa de spray de 6 x 900 ml, recipiente de 4 x 5 l ou 2 x 5 l