Desinfetantes, sabões e cremes
A higiene das mãos é particularmente importante em salas limpas e ambientes controlados, onde os operadores manipulam peças sensíveis ou estão potencialmente expostos a agentes patogénicos. Além disso, o uso de luvas durante várias horas por dia, todos os dias, tem um grande impacto sobre a pele, podendo causar desconforto ou até mesmo doenças cutâneas.
Um bom programa de lavagem e desinfeção das mãos, combinado com a aplicação regular de um produto para o cuidado da pele, resulta numa melhor higiene, impede a contaminação cruzada e reduz os problemas de saúde.
Existem diversas marcas e produtos disponíveis, embora possam variar consoante o país. Também encontrará ao seu dispor uma vasta seleção de embalagens e dispensadores. A nossa equipa de vendas está disponível para o ajudar a selecionar a solução mais adequada à sua aplicação em salas limpas e ambientes controlados.
Sabões líquidos:
Sabões líquidos suaves e sintéticos, adequados para a lavagem frequente das mãos.
Disponíveis sem corantes e fragrâncias ou ligeiramente perfumados.
Cremes para o cuidado da pele:
Emulsões de óleo/água isentas de silicone, à base de ceras que evitam que a pele fique seca e irritada. Dermatologicamente testadas.
Desinfetantes:
Desinfeção e prevenção eficazes de irritações cutâneas.
Disponíveis com base de etanol e base de 2-propanol e 1-propanol.