Soluções não esterilizadas para superfícies e CIP
Uma vez que os produtos não esterilizados oferecidos variam consoante o país, nesta página poderá encontrar uma descrição geral dos grupos de produtos disponíveis. A nossa equipa de vendas está disponível para fornecer informações sobre a disponibilidade dos produtos na sua região e a adequação dos mesmos a uma determinada aplicação.
Detergentes para superfícies:
  • Detergentes alcalinos com nível elevado de formação de espuma
  • Detergentes neutros, multiusos, com nível elevado de formação de espuma
  • Detergentes sem formação de espuma para pavimentos resistentes, para utilização manual ou com máquinas de limpeza automática
Detergentes - CIP:
  • Detergentes CIP alcalinos para eliminação de sujidades orgânicas, incluindo gorduras e óleos
  • Detergentes CIP ácidos para eliminação de sujidades orgânicas e inorgânicas, sobretudo depósitos minerais e de cálcio
Desinfetantes para superfícies:
  • Detergentes desinfetantes à base de compostos de amónio quaternário
  • Desinfetantes não esporicidas de amplo espetro para desinfeção final
Desinfetantes - CIP:
  • Desinfetantes CIP, à base de ácido peracético
  • Desinfetantes CIP, à base de hipoclorito de sódio
Contacte-nos