Mangas protetoras descartáveis para salas limpas
Dispõe de ajuste elástico em ambos os lados e estão disponíveis em diferentes comprimentos, materiais e cores. As mangas protetoras para quimioterapia oferecem conforto e proteção máximos; uso recomendado em salas limpas de classe A (ISO 4). As mangas protetoras para quimioterapia são anatomicamente concebidas com ajuste elástico para uma adaptação ideal. Disponíveis em versões esterilizadas e não esterilizadas.
Mangas protetoras
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...