Fatos-macaco descartáveis
Os fatos-macaco descartáveis protegem tanto os produtos sensíveis como os operadores. São especificamente fabricados para evitar a contaminação por partículas e a acumulação de eletricidade estática. 
Os fatos-macaco descartáveis para salas limpas são fabricados em diferentes materiais (Tyvek, polipropileno, tecido SMS respirável, polietileno, não tecido, tecido Clean Tough).
Estão disponíveis versões esterilizadas e não esterilizadas de fatos-macaco descartáveis para salas limpas com elástico nos punhos e nos tornozelos.
Capuz integrado mediante pedido. Estão disponíveis capuzes simples.
Fatos-macaco descartáveis
Escolha a partir de uma lista de produtos e refine a sua pesquisa por atributos...