Bombas peristálticas Masterflex® na produção de vacinas
Soluções de fluidos para produção das suas vacinas e terapêuticas
Otimize os seus processos e reduza o risco de contaminação com a nossa ampla variedade de produtos fluidos Masterflex®, Ismatec®e outras marcas fiáveis. Adicione bombas peristálticas intuitivas e precisas e tubagem de bomba, MasterflexLive® monitorização de bomba remota, fluxímetros e controladores, componentes descartáveis e conjuntos de frascos para manter o seu fluxo de produção de vacinas e o seu valioso produto seguro até à linha de acabamento.
Fermentação
No centro do seu processo de vacina ou terapêutica, a fermentação cria as proteínas das suas terapias. Monitorize com cuidado e adicione com precisão meios e outros aditivos essenciais para o crescimento eficaz. Assegure um resultado ideal com a nossa ampla gama de produtos de manuseamento de fluidos.
Ver fluxo de trabalho de fermentação
Bomba de alimentação de meios
Alimentação eficiente, programável e enchimento de meios; fluxos até 19 LPM
Bomba de transferência
Lavagem IP66; ligação através de MasterflexLive, EtherNet/IP ou Profibus; fluxos até 42 LPM
Bomba de alimentação de Ácidos/Bases
Doseamento programável de ajustadores de pH e outros suplementos; fluxos até 3400 ml/min
Bomba de alimentação de meios
Transferência precisa e enchimento de meios usando o ecrã tátil intuitivo; fluxos até 3400 ml/min
Bomba de alimentação de Ácidos/Bases
Baixo fluxo, doseamento programável de ajustadores de pH e outros suplementos; fluxos até 365 ml/min
Colheita
Desde a lavagem à injeção de tampão e filtração, os passos na colheita começam a separar a proteína das células. Veja as nossas bombas com capacidades de transferência de fluidos bem como linhas descartáveis entre filtros e recipientes. De acordo com a sua escala de produção, os nossos produtos de filtração também oferecem um desempenho crítico no seu processo.
Ver fluxo de trabalho de colheita
Bomba de ultrafiltração
Bomba sanitária, de baixos impulsos fornece fluxo e pressão de filtração; fluxos até 3 LPM; pressão até 58 psi (4 bar)
Bomba de filtração estéril
Bomba sanitária, sensível ao corte que fornece fluxo e pressão para filtração; fluxo até 14 LPM; pressão até 58 psi (4 bar)
Bomba de alimentação centrífuga
A bomba Cytoflow® é ideal para células vivas, moléculas grandes e outros fluidos sensíveis ao corte; fluxos até 13,6 LPM
Bomba de transferência
A bomba Cytoflow é ideal para bombear células vivas, moléculas grandes e outros fluidos sensíveis ao corte; fluxos até 5 LPM
Bomba de amostragem
Amostragem precisa, programável por volume ou tempo; fluxos até 365 ml/min
Purificação
Separe o seu produto final de todos os restantes contaminantes e eflúvios. Concentre e refine as proteínas para as preparar para o enchimento/acabamento do produto final. O percurso de fluxo de fluidos isolado das bombas peristálticas é crítico para este fluxo de trabalho.
Ver fluxo de trabalho de purificação
Bomba de filtração TFF/fluxo cruzado
Bomba sanitária, de baixos impulsos fornece fluxo e pressão de filtração; fluxos até 3 LPM; pressão até 58 psi (4 bar)
Bomba de alimentação de cromatografia
A bomba Cytoflow® é ideal para células vivas, moléculas grandes e outros fluidos sensíveis ao corte; fluxos até 13,6 LPM
Bomba de filtração TFF/fluxo cruzado
Bomba sanitária, sensível ao corte que fornece fluxo e pressão para filtração; fluxo até 14 LPM; pressão até 58 psi (4 bar)
Bomba de transferência
Lavagem IP66; ligação através de MasterflexLive, EtherNet/IP ou Profibus; fluxos até 42 LPM
Bomba de amostragem
Amostragem programável por volume ou tempo; fácil integração de automação com EtherNet/IP; fluxos até 3400 ml/min
Essenciais do processo
Para além de as bombas e tubagem responderem às necessidades do seu processo, selecione de uma ampla gama de conjuntos e componentes descartáveis, conjuntos de frascos, sensores de fluxo e bombas com monitorização remota para manter a sua produção de vacinas em funcionamento ininterrupto sem preocupações.
Sensores de fluxo de ultrassons Masterflex®
Obtenha leituras de fluxo precisas sem adicionar um novo material ao percurso de fluido; conceção não invasiva que elimina o contacto com o fluido de trabalho
Controlador de sensor de fluxo Masterflex
A interface entre o sensor de fluxo de ultrassons e a bomba Masterflex recebe entrada do sensor de fluxo e depois ajusta a velocidade da bomba para uma taxa de fluxo definida ou volume de dispensação
Conjuntos de frascos de amostragem
Transfira de forma segura, faça a amostra e armazene produtos e reagentes biofarmacêuticos
Tubagem de bomba peristáltica
A bomba de precisão e extrudada Masterflex e Ismatec testou formulações concebidas para a máxima fiabilidade, conformidade e rastreabilidade
Encaixes e pinças sanitários
Garanta ligações seguras e sanitárias em aplicações de processos críticos. Encaixes e pinças nos tamanhos necessários desde a investigação até à produção