Masterflex nas soluções de tratamento de água
As tecnologias Masterflex de bomba peristáltica, de pistão e de engrenagem são normalmente usadas para tratamento de água e processamento químico.
A qualidade da água é um dos problemas mais desafiantes dos dias de hoje. Aproximadamente 1 por cento do nosso abastecimento de água é doce, e apenas uma fração é potável. As aplicações de processamento químico das bombas Masterflex envolvem taxas de alimentação reguladoras. As aplicações de alimentação de reagentes requerem a libertação de produtos químicos em tempo real nos recipientes de reação, normalmente para fabrico ou síntese de produtos químicos. O processamento de produto final usa bombas de medição para dispensação precisa de produto num molde ou recipiente. Os produtos químicos envolvidos podem incluir virtualmente qualquer precursor químico ou produto final.
As bombas peristálticas Masterflex são perfeitas para
- Águas subterrâneas contaminadas
- Amostragem de tambores de químicos
- Isolamento de enzimas
- Análise de injeção de fluxo
- Rega de estufas
- Aplicações de fertilizante
- Sistemas de fornecimento de pesticidas
- Análise de esgotos/lamas
- Pulverização de árvores
- Analisadores de salinidade de água
- Amostragem de águas residuais
O que torna a Masterflex a principal escolha para aplicações de tratamento de água
- Ampla gama de materiais de tubagem - Compatível com vários produtos químicos industriais.
- Não contaminante - Fluido apenas contacta o interior da tubagem.
- Limpeza fácil - Basta trocar a tubagem para limpar a bomba, modelos IP66 disponíveis.
- Autopreparação - Sucção eleva até 8,8 m (29 pés).
- Manuseamento de materiais viscosos - Transferência e dispensação de óleos e fluidos em suspensão.
- Funcionamento seco - Bomba não fica danificada se deixada sem vigilância.
- Reversível - Purga e recolha de amostra com uma bomba.
- Conceção modular - Misture e faça corresponder as cabeças de bomba, tubagem e unidades.
- Personalizar serviço de engenharia - Conceção dos seus dispensadores de laboratório ou equipamento analítico.
Bomba de transferência de elevado volume resistente
A construção resistente assegura uma longevidade de serviço com mínima manutenção. Até 42 LPM.
Bomba de alimentação de elevada pureza
Ideal para alimentação/medição de produtos químicos e aplicações que requerem elevada pureza, elevada pressão ou ambas
Bomba de amostragem portátil
Concebida para derradeira portabilidade e versatilidade. Funcionamento com bateria recarregável ou ligação à CA ou 12 V CC.
Bomba de dispensação de elevado volume
Unidade resistente, de lavagem, digital e de velocidade variável que lida com grandes lotes de forma rápida e eficiente com taxas de fluxo até 42 LPM
Tubagem de bomba peristáltica
A bomba de precisão e extrudada Masterflex e Ismatec testou formulações concebidas para a máxima fiabilidade, conformidade e rastreabilidade