Masterflex nas soluções farmacêuticas
As marcas Masterflex e Ismatec de bombas peristálticas possuem uma tecnologia de bombeamento isento de contaminação para favorecimento das indústrias regulamentadas.
As nossas soluções descartáveis e serviços personalizados de corte de tubagem ao comprimento estão prontos a oferecer-lhe conjuntos de tubagem descartáveis irradiados por raios gama e corte de tubagem ao comprimento e nas quantidades pretendidas. Além dos produtos que oferecemos, os nosso representantes estão familiarizados com os desafios com que se defronta e os serviços que requer.
As bombas peristálticas Masterflex são perfeitas para
- Filtração de fluxo tangencial
- Colheita de meios celulares
- Fluxos de trabalho de bioprocessamento
- Purificação
- Fabrico do saco de dispensação IV
- Ultrafiltração em espiral
- Controlo de fermentação
- Medidores de dissolução
- Dispensação de cosméticos
O que torna a Masterflex a principal escolha para aplicações farmacêuticas
- Ampla gama de materiais de tubagem - Compatível com vários produtos químicos de laboratório.
- Não contaminante - Meio de fluido apenas contacta o interior da tubagem.
- Limpeza fácil - Basta trocar a tubagem para limpar a bomba.
- Capacidade multicanal - Utilização de até 32 canais simultaneamente numa unidade.
- Ligações sanitárias na tubagem - Ligações de tubagem rápidas nos sistemas sanitários.
- Manuseamento de materiais viscosos - Dispensação de ágares e suspensões.
- Funcionamento seco - Use como aspirador de baixo fluxo ou bomba de ar/vácuo.
- Conceção modular - Misture e faça corresponder as cabeças de bomba, tubagem e unidades.
- Personalizar serviço de engenharia - Conceção dos seus dispensadores de laboratório ou equipamento analítico.
A Masterflex na preparação de meios tampão
Bombas, componentes de percurso de fluido, equipamento de mistura, monitorização de filtração e processo são importantes peças de um sistema completo de preparação de tampão.
As soluções tampão são essenciais para colheita e purificação eficazes. Manter a pureza de tampão, oferecendo volumes precisos é crítico para uma produção eficaz.
Fluxo de trabalho de preparação de meios
A Masterflex nas aplicações de transferência de cultura de células
As bombas peristálticas, com tubagem e ligações esterilizadas, são os métodos ideais para proteger a pureza da sua cultura na transferência entre recipientes de produção.
A cultura de células é o principal ambiente de produção dos produtos biofarmacêuticos. Durante operações piloto e de escalação, a manutenção das condições ideais para crescimento de células através de um suave tratamento do meio de cultura é importante para garantir o máximo rendimento do produto final.
Bomba de alimentação de meios
Alimentação eficiente, programável e enchimento de meios; fluxos até 19 LPM
Bomba de dispensação
Bombas multicanal versáteis para fornecimento preciso de fluidos de baixo fluxo – com uma interface de ecrã tátil intuitiva
Bomba de alimentação de Ácidos/Bases
Doseamento programável de ajustadores de pH e outros suplementos; fluxos até 3400 ml/min
Tubagem de bomba peristáltica
A bomba de precisão e extrudada Masterflex e Ismatec testou formulações concebidas para a máxima fiabilidade, conformidade e rastreabilidade
Encaixes e pinças sanitários
Garanta ligações seguras e sanitárias em aplicações de processos críticos. Encaixes e pinças nos tamanhos necessários desde a investigação até à produção
A Masterflex na filtração de fluxo tangencial (TFF)
A Masterflex oferece bombas, tubagem e ligações de percurso de fluido, filtração, monitores de pressão e outros produtos para garantir o sucesso, protegendo a pureza dos seus produtos finais.
Usada para separar e/ou purificar biomoléculas e colher células, as pressões de funcionamento e taxas de fluxo da TFF requerem equipamento apropriado.
Terapêutica de diagnóstico revolucionário exige bombas personalizadas
Na indústria dos cuidados de saúde, tanto a segurança como o tempo são prioridades. Os promotores de produto da Cytonics voltaram-se para o grupo de serviços de engenharia personalizada da Masterflex para criar uma solução de bomba personalizada para o seu sistema APIC.
Saiba mais