Masterflex nas soluções de alimentos e bebidas
A Masterflex lida com uma ampla gama de fluidos, desde água quente e soluções de vitaminas a melaços espessos. As cabeças de bomba são concebidas para fácil troca da tubagem, e uma ampla seleção de unidades com capacidades de lavagem. Escolha de entre uma ampla variedade de tubagem que cumpre os requisitos USP Classe VI, FDA, NSF, EP e 3A.
As bombas peristálticas Masterflex são perfeitas para
- Dispensação de molho de pizza
- Bomba de molho de salada
- Sistema de lavagem de vidro
- Bomba de gelado
- Produtos de limpeza de drenagem automática
- Dispensação de manteiga de pipocas
- Injeção de vitamina A e D
O que torna a Masterflex a principal escolha para aplicações de alimentos e bebidas
- Pureza elevada - O meio do fluido apenas contacta com a tubagem—conformidade USP, FDA, EP, 3A, NSF. Esterilização com óxido de etileno, raios gama ou autoclave.
- Ampla gama de materiais de tubagem - Compatível com vários produtos químicos industriais.
- Limpeza fácil - Basta trocar a tubagem para limpar a bomba, modelos IP66 disponíveis.
- Autopreparação - Sucção eleva até 8,8 m (29 pés).
- Manuseamento de materiais viscosos - Transferência e dispensação de iogurtes, gelados e partículas alimentares.
- Reversível - Operação em ambas as direções sem desligamento da tubagem.
- Conceção modular - Misture e faça corresponder as cabeças de bomba, tubagem e unidades.
- Personalizar serviço de engenharia - Conceção dos seus dispensadores de laboratório ou equipamento analítico.
Bomba de dispensação
Bombas multicanal versáteis para fornecimento preciso de fluidos de baixo fluxo – com uma interface de ecrã tátil intuitiva
Bomba de amostragem sanitária
Dispensação precisa a velocidades variáveis - caixas NEMA 4X resistentes a aplicações de processo e lavagem.
Bomba de aditivos/concentrados
Programa para concentrado de sabor sob pedido. Também muitas oportunidades de aplicação OEM
Tubagem de bomba peristáltica
A bomba de precisão e extrudada Masterflex e Ismatec testou formulações concebidas para a máxima fiabilidade, conformidade e rastreabilidade
Encaixes e pinças sanitários
Garanta ligações seguras e sanitárias em aplicações de processos críticos. Encaixes e pinças nos tamanhos necessários desde a investigação até à produção